Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Analiza i wykrywanie śladowych ilości metali
Analiza i wykrywanie śladowych ilości metali
W analizie metali zawartość pierwiastków jest określana na poziomie ppm, ppb i ppt. Wykorzystuje się do tego celu skomplikowaną aparaturę, taką jak AAS, ICP-OES lub coraz popularniejsze ICP-MS. 
Przed analizą próbki jest ona poddawana przygotowaniu. W większości przypadków próbkę należy najpierw umiejętnie rozpuścić, poddać trawieniu lub stopić. Stosowane w tym celu odczynniki muszą być efektywne, jednak nie mogą wpływać na końcowe wyniki analizy.
Roztwory wzorcowe i odczynniki VWR Chemicals i J.T.Baker® zostały opracowane z myślą o zapewnieniu neutralnego tła ułatwiającego rozwiązanie nawet najbardziej problematycznych przypadków. 
  • Środki chemiczne do przygotowywania próbek do analizy śladowej
  • Wzorce kalibracyjne 
  • Urządzenia do analizy śladowej 
  • Dokumenty poświęcone zagadnieniu wykrywania metali w ilościach śladowych 
Firma wchodząca w skład spółki VWR od roku 2015. Przedstawione procesy są stosowane w przypadku kwasów NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure i NORMAPUR®.
Środki chemiczne do przygotowywania próbek
Kwasy NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure
Pełna gama kwasów o wysokiej czystości NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure o maksymalnym dopuszczalnym stopniu zanieczyszczenia rzędu ppb i ppt – niezbędnych w analizie ultraśladowej.
Znajdź kwasy o wysokiej czystości odpowiadające Twoim potrzebom
Kwasy ARISTAR® do analizy śladowej
Te kwasy o wysokiej czystości stanowią niezbędny element procesu przygotowywania próbek do analizy śladowych ilości metali dopuszczającej maksymalny stopień zanieczyszczenia rzędu ppm i ppb.
Znajdź kwasy o wysokiej czystości odpowiadające Twoim potrzebom
Topniki do XRF
Stosowane w analizach skał, metali, ceramiki i cementu. Trawienie z użyciem topnika jest powszechną metodą przygotowywania próbek do analizy XRF.
Znajdź topniki do XRF odpowiadające Twoim potrzebom
Oznaczanie rtęci
Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych i trujących metali ciężkich występujących w środowisku. Oznaczanie jej stężenia – dokonywane zazwyczaj metodą AAS – jest powszechną procedurą w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz ochronie środowiska.
Znajdź produkt dla siebie
Kwasy Analar® NORMAPUR®
Kwasy VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych.
Znajdź kwasy odpowiadające Twoim potrzebom
Zasady Analar® NORMAPUR®
Zasady VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 
Znajdź zasady odpowiadające Twoim potrzebom
Sole Analar® NORMAPUR®
Sole VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 
Znajdź sole odpowiadające Twoim potrzebom
Wzorce kalibracyjne
Roztwory wzorcowe AAS 1000 mg/l
Pełna gama 66 roztworów AAS 1000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy (CoA)
Znajdź roztwory AAS odpowiadające Twoim potrzebom
Roztwory wzorcowe do ICP i ICP-MS
Pełna gama roztworów wzorcowych 10, 1000 i 10 000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy
Znajdź jednoskładnikowe roztwory wzorcowe ICP odpowiadające Twoim potrzebom
Roztwory wieloskładnikowe do ICP i ICP-MS
Pełna gama roztworów wieloskładnikowych – zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy – przeznaczonych do stosowania w charakterze wewnętrznych roztworów wzorcowych oraz do kalibracji urządzeń.
Znajdź produkt dla siebie
Niestandardowe wieloskładnikowe roztwory wzorcowe
VWR we współpracy z firmą CPAchem oferuje usługę pozwalającą klientom na określenie składu roztworu pod kątem konkretnych zastosowań. 
Złóż zamówienie
Roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej
Szeroka gama roztworów 1000 mg/l obejmujących 54 składniki, przeznaczonych do stosowania w przemyśle żywności i napojów, ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym, branży nauk przyrodniczych i nie tylko.
Znajdź roztwory wzorcowe do IC odpowiadające Twoim potrzebom
Urządzenia do analizy śladowej
Oczyszczanie wody
Systemy oczyszczania wody firmy VWR® to gwarancja dostępu do czystej wody.
Znajdź produkt dla siebie
Homogenizatory/mieszarki
Mieszarki, homogenizatory i rozdrabniarki do przygotowywania próbek.
Znajdź produkt dla siebie
Mieszadła
Mieszadła magnetyczne, grzejne i zawieszane, a także mieszadełka i akcesoria.
Znajdź produkt dla siebie
Wagi
Mikrowagi, wagi analityczne, wagi z szalką górną oraz wagi do analizy wilgotności.
Znajdź produkt dla siebie
Dozowniki butelkowe
Precyzyjne przenoszenie odczynników z butelek do biuret butelkowych podczas miareczkowania.
Znajdź produkty dla siebie