Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Poznaj Revolve, nowy mikroskop hybrydowy
Poznaj Revolve, nowy mikroskop hybrydowy
Revolve to pierwszy na świecie i jedyny mikroskop hybrydowy łączący funkcje mikroskopu prostego i odwróconego - praca w dwóch konfiguracjach przy pomocy jednego urządzenia!
  • 4 Dostępne tryby: Uprosty + Odwrócony + Obserwacja w jasnym polu + Fluorescencja
  • 2 kamery: BF 12mp CMOS + FL 3.2mp sCMOS
  • Obiektywy i kondensery firmy Olympus
  • Zestawy filtrów z twardą powłoką firmy Chroma
  • Ekran dotykowy UHD o przekątnej 13 "
  • Zmotoryzowana głowica fluorescencyjna LED
  • Możliwości 2 instrumentów w cenie 1
Informacje o dostawie: Zestaw zawiera korpus mikroskopu, tablet iPad Pro z podstawką blokującą, zmotoryzowaną głowicę fluorescencyjną Epi, 2 kamery - jasne pole i fluorescencję, zasilacz, precyzyjny stolik XY, pokrywę mikroskopu, klip montażowy, szmatkę na soczewki.
Filtry, lampy fluorescencyjne, obiektywy, kondensery, stoliki obserwacyjne dostępne są na zapytanie
Informacje o produkcie