Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rury szklane marki Schott
Rury szklane marki Schott
Szkło jest pierwszym tworzywem sztucznie wytworzonym przez człowieka. Historia jego wytwarzania liczy sobie już ok. 3500 lat, ale najstarsze znalezione przedmioty wykonane częściowo ze szkła mają około 9000 lat. Prawdopodobnie o jego wynalezieniu zadecydował przypadek, kiedy to drobiny piasku przylepiły się do naczyń glinianych przed ich wypaleniem.
Dzisiaj technologie jego wytwarzania są wciąż udoskonalane. Właściwości szkła modyfikuje się poprzez dodawanie do masy szklanej odpowiednich substancji. Nazwa szkła zależy od składników przeważających, po krzemionce w masie surowca użytego do jego produkcji. Piasek kwarcowy, inaczej nazywany piaskiem szklarskim, stanowi około 70% całego wsadu. Piasek musi być wyjątkowo czysty i drobnoziarnisty. Z masy powstałej przez stopienie w temperaturze 1500 - 1600°C?C piasku wraz z dodatkami formuje się odpowiednie kształty.
Szkło przewyższa większość innych tworzyw doskonałą odpornością chemiczną na działanie kwasów, zasad, roztworów soli i rozpuszczalników organicznych. Poddaje się jedynie działaniu kwasu fluorowodorowego, gorącemu, stężonemu kwasowi fosforowemu oraz silnym zasadom w podwyższonej temperaturze. Jego zaletą jest znakomita przejrzystość, duża odporność na podwyższoną temperaturę oraz brak dyfuzji i przenikania. Z tego właśnie powodu znajduje szerokie zastosowanie jako surowiec do wytwarzania naczyń i sprzętu laboratoryjnego.
Proponowane przez nas rury ze szkła AR® (sodowo-wapniowego) nadają się do wytwarzania produktów poddawanych krótkotrwałemu działaniu substancji chemicznych takich jak np. pipety, probówki do hodowli kultur tkankowych. Natomiast rury Duran® (szkło boro-krzemowe) charakteryzujące się dużą trwałością mechaniczną oraz odpornością na szok termiczny znajdują zastosowanie w produkcji części do aparatury, zlewek, kolb.
VWR International Sp. z o.o. jako jedyny autoryzowany dystrybutor produktów marki Schott AG na terenie Polski zaprasza Państwa do ścisłej współpracy handlowej.
Rury szklane marki Schott