Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Systemy kontroli temperatury
Systemy kontroli temperatury to popularne rozwiązanie w zastosowaniach wymagających chłodzenia lub ogrzewania w takich dziedzinach jak nauki biologiczne czy mikrobiologia, a także w laboratoriach chemicznych. 
Oferta firmy VWR obejmuje cyrkulatory chłodzące, chłodziarki i cyrkulatory grzewcze wiodących producentów, m.in. Julabo, Huber, Lauda i Grant, jak również produkty własnej marki – VWR Collection. 
Jeśli szukasz cyrkulatora, który spełni Twoje potrzeby, chętnie Ci pomożemy. 
Wybierz cyrkulator wg zastosowania
Cyrkulatory chłodzące i chłodziarki
Cyrkulatory grzewcze
Cyrkulatory chłodzące i grzewcze
Wybierz cyrkulator wg dostawcy
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Zamów wycenę
Pytania, które należy sobie zadać przed zakupem cyrkulatora
  • Do jakich zastosowań będzie używany?
  • Czy będzie używany w zastosowaniach wewnętrznych, czy zewnętrznych? 
  • Czy wymagany jest system otwarty, czy zamknięty? 
  • Jaki zakres temperatur jest wymagany?
  • Jaki poziom stabilności temperatury jest wymagany?
  • Jaki czas rozgrzewania i schładzania jest wymagany?
  • Jaka moc chłodzenia/grzania (w watach) jest wymagana?
  • Czy wymagany jest zintegrowany programator umożliwiający określenie czasu i temperatury?
  • Jaka pojemność (w litrach) jest wymagana?
  • Jaka prędkość przepływu jest wymagana?
  • Czy wymagany jest czujnik PT100?
    Zamów wycenę
    Obliczanie zapotrzebowania na chłodzenie
    Ważne jest określenie właściwego zapotrzebowania na chłodzenie w przypadku danego zastosowania. W tym celu należy użyć następującego wzoru:
    Konwersja stopni Celsjusza na waty Waty= ΔT° x (4,126) / S
    ΔT° = różnica pomiędzy temperaturą wejściową i wyjściową płynu w danym zastosowaniu
    S = czas (w sekundach) wymagany do napełnienia pojemnika o objętości 1 l. Przykład: jeśli prędkość przepływu wynosi 10 l/min, wówczas wynik działania 60 s/10 l to 6 s. W takim przypadku S = 6 sekund.
    4,126 = stała konwersji odnosząca się do gęstości i ciepła właściwego wody
    Aby skorzystać z przewodnika po wszystkich termostatach i cyrkulatorach z naszej oferty, kliknij tutaj.