Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Przedstawiamy nową serię do hodowli komórkowych - VWR Standard Line!
Przedstawiamy nową serię do hodowli komórkowych - VWR Standard Line! Rozumiemy potrzebę zmniejszania kosztów przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Nasze NOWE materiały zużywalne VWR Collection Tissue Culture pomogą w realizowaniu Twoich założeń!
Materiały zużywalne do hodowli komórkowych marki VWR Collection są traktowane plazmą gazową w próżni dla zapewnienia optymalnych warunków przylegania komórek oraz ich wzrostu.
  • Produkowane w pomieszczeniach czystych klasy 100
  • Wykonane z 100% polistyrenu klasy virgin, spełniającego wymogi USP VI
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Posiadają certyfikat apirogenności
Idealne dla rutynowej hodowli tkankowej!