Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Filtry Whatman™ do badania wody, powietrza i gleby
Dokładne i wiarygodne wyniki analiz są niezmiernie ważne podczas monitorowania powietrza, wody i gleby w badaniach środowiskowych. Firma GE ma świadomość, jak ważna jest pewność dotycząca skuteczności, powtarzalności i integralności próby na poszczególnych etapach filtracji. Niezależnie od tego, czy używasz jednego z naszych papierów ściernych, filtrów strzykawkowych czy innych produktów Whatman™, możesz mieć pewność, że dla firmy GE jakość ma ogromne znaczenie.
Badania wody   Badania powietrza   Badania gleby
NOWE filtry RTU* są już dostępne!
*Gotowe do użycia (ang. Ready-To-Use)
40-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i analizie prób środowiskowych w zaledwie 21 minut
Powrót na początek
Filtry Whatman™ do badania wody
Za pomocą filtrów Whatman™ można badać próbki zgodnie z wymogami dotyczącymi analizy środowiskowej wody, z uwzględnieniem następujących analiz:
  • analiza zawartości substancji stałych
  • analiza zawartości metali
  • analiza rozpuszczonych jonów
  • analiza zawartości rozpuszczonego węgla organicznego
  • analiza HPLC / UHPL / ICP-MS
  • analiza mikrobiologiczna
Firma Whatman™ opracowała specjalne filtry w celu zapewnienia dokładnych wyników i łatwości wykonania każdej analizy, nawet w przypadku próbek o kluczowym znaczeniu.
Przykładowo użycie filtrów z włókna szklanego 934-AH RTU, które są dostarczane w postaci wstępnie oczyszczonej i zważonej, umożliwia znaczną oszczędność czasu podczas analizy zawartości substancji stałych.
Filtry strzykawkowe GD/XP wraz z podwójną warstwą prefiltracyjną i membraną o średnicy porów wynoszącą 0,45 mikrona umożliwiają łatwą filtrację próbek trudnych do odfiltrowania. Dodatkowo polipropylenowa warstwa prefiltracyjna minimalizuje ilość wyekstrahowanych jonów, dzięki czemu możliwa jest analiza śladowych metali metodą ICP-MS. Dowiedz się, jak pomocne są nasze filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP i GD/X™ oraz Mini-Uniprep!
Opinie klientów: filtry Whatman™ do badania jakości wody
Nowość: gama produktów RTU (gotowych do użycia) powiększyła się o filtry
Filtry GF/C RTU do rozpuszczonych i zawieszonych substancji stałych zgodne z normą EN 872
Filtry 934-AH RTU do substancji lotnych zgodne z normą US EPA Lab Standard Method 2540 (części C i D)
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone, osuszone/ogrzane, schłodzone, poddane desykacji, zważone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, umieszczone w naczyniach oznaczonych etykietami/kodami kreskowymi i w pudełku opatrzonym kodem kreskowym 
Analiza właściwości fizycznych
Oznaczanie całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych należy przeprowadzać z użyciem filtrów z włókna szklanego. Filtry z włókna szklanego 934-AH RTU są gotowe do użycia!
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C, Whatman
Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych
Highlight 1:
Retencja bardzo drobnych cząstek stałych
Highlight 2:
Retencja cząstek o rozmiarze 1,2 µm
Norma zgodności metody:
EN 872
Nazwa filtra:
GF/C
Typ filtra:
Filtry z włókna szklanego
Filtry z mikrowłókna szklanego bez spoiwa, klasa 934-AH, Whatman
Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych substancji stałych
Highlight 1:
Wysoka wydajność
Norma zgodności metody:
2540D
FNazwa filtra: 934-AH
Typ filtra: Filtr z włókna szklanego
Nowe filtry RTU do substancji lotnych są już dostępne
Filtry z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman
Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych substancji stałych
Highlight 1:
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone i zważone
Highlight 2:
Każda szalka oznaczona niepowtarzalnym kodem kreskowym
Norma zgodności metody:
2540D
Nazwa filtra: 934-AH RTU
Typ filtra: Filtr z włókna szklanego
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C RTU, Whatman
Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych
Highlight 1:
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone, osuszone, schłodzone i zważone
Highlight 2:
Utrata masy zgodnie z certyfikatem: < 0,017 mg/cm2 
Norma zgodności metody:
EN 872
FNazwa filtra:GF/C RTU
Typ filtra: Filtr z włókna szklanego
Wersja demonstracyjna filtrów z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman
Analiza chemiczna
Analiza chemiczna jest powszechnie wykonywana z użyciem przyrządów analitycznych. Filtracja próbek wody przed wykonaniem analizy stanowi dobrą praktykę mającą na celu wykluczenie z analizy niepożądanych cząstek i ochronę delikatnych przyrządów przed potencjalnie szkodliwymi związkami.
W tej części przedstawiono filtry do:
  • oznaczania rozpuszczonych metali ciężkich (filtry strzykawkowe GD/XP™, wbudowane w układ filtry Polydisc™ GW i Polycap™ GW)
  • przygotowywania próbek do testów rozpuszczalności jonów (filtry strzykawkowe Anotop™ IC)
  • oznaczania rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) (filtry strzykawkowe Puradisc™ Aqua 30)
Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman
Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich
Highlight 1:
Do próbek trudnych do filtrowania
Highlight 2:
Przeznaczone do analizy śladowych ilości metali
Nazwa filtra:
GD/XP™
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Wbudowane w układ filtry Polydisc™ GW, Whatman
Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich
Highlight 1:
Do próbek wody gruntowej
Nazwa filtra:
POLYDISC™ GW
Typ filtra:
FILTRY wbudowane w układ
Kapsułki do próbkowania wody gruntowej, Polycap™ GW, Whatman
Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich
Highlight 1:
Do próbek wody gruntowej
Nazwa filtra:
POLYCAP™ GW
Typ filtra:
FILTRY wbudowane w układ
Filtry strzykawkowe, Anotop™, Whatman
Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych jonów
Highlight 1:
Certyfikowane, z gwarancją niskich poziomów wymywania anionów
Nazwa filtra:
ANOTOP™ IC
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Filtry strzykawkowe, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonego węgla organicznego
Highlight 1:
Wstępnie czyszczone
Nazwa filtra:
PURADISC™ AQUA30
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
HPLC/UHPLC i inne techniki analityczne
HPLC/UHPLC i inne techniki analityczne
W celu ochrony przyrządów i próbek należy stosować następujące filtry:
Filtry strzykawkowe, SPARTAN™, Whatman
Zastosowanie:
Niska zawartość substancji stałych
Highlight 1:
Zgodność z wymogami HPLC
Nazwa filtra:
SPARTAN
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Filtry strzykawkowe, Puradisc™, Whatman
Zastosowanie:
Niska zawartość substancji stałych
Highlight 1:
Szeroki wybór membran, rozmiarów porów i średnic
Nazwa filtra:
PURADISC
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Filtry strzykawkowe, GD/X™, Whatman
Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania
Highlight 1:
Filtr z warstwą prefiltracyjną wykonaną z włókna szklanego
Highlight 2:
Przetwarzanie od trzech do siedmiu razy więcej objętości próbki w porównaniu do standardowych filtrów strzykawkowych
Nazwa filtra:
GD/X
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman
Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania
Highlight 1:
Z polipropylenową warstwą prefiltracyjną
Highlight 2:
Minimalizacja poziomu ekstrahowalnych jonów
Nazwa filtra:
GD/XP
Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE
Filtry strzykawkowe, Mini-UniPrep™ G2
Zastosowanie:
Autosamplery HPLC/GC
Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem
Highlight 2:
Ze SZKLANĄ fiolką do autosamplera
Nazwa filtra:
MINIUNIPREP G2
Typ filtra:
FILTRY BEZSTRZYKAWKOWE
Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™
Zastosowanie:
Autosamplery HPLC/GC
Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem
Highlight 2:
Z PLASTIKOWĄ fiolką do autosamplera
Nazwa filtra:
MINIUNIPREP
Typ filtra:
FILTRY BEZSTRZYKAWKOWE
Analityczny raport naukowy
Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman
Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman
Analiza mikrobiologiczna
Produkty powiązane
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Kontakt
Powrót na początek
Filtry Whatman™ do badania powietrza
Monitorowanie jakości powietrza nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na wysoką zawartość zanieczyszczeń w powietrzu. Źródła emisji tych zanieczyszczeń mogą być naturalne lub pochodzić z przemysłu, rolnictwa czy natężenia transportu. Kluczowym obiektem zainteresowania w monitorowaniu środowiska i powiązanych badaniach stały się ultradrobne cząstki stałe (UFP), ponieważ wykazano, że mają one potencjalnie istotny wpływ na jakość powietrza i zdrowie.
Monitorowane muszą być też metale ciężkie, związki organiczne i nieorganiczne, takie jak ozon, lotne związki węgla, SO2, NO2, CO, benzoesan lub azbest.
Firma Whatman™ oferuje dedykowane filtry do monitorowania cząstek stałych (ręcznego i automatycznego), próbkowania w środowiskach normalnych i agresywnych, testów radioaktywności, zawartości metali i azbestu.
Wybierz spośród 13 różnych typów filtrów Whatman™ do badania powietrza:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • Membrany TE
  • Filtry z włókna kwarcowego QM-A
  • Filtry z włókna kwarcowego QM-H
  • Gilzy kwarcowe QM-A
  • Gilzy kwarcowe QM-H
  • Rolki z mikrowłókna szklanego
  • WME
  • Membrany Nucleopore™
  • Membrany Cyclopore™
Analiza cząstek stałych
Próbkowanie ręczne w normalnych środowiskach
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem, klasa GF 10, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Niezwykła stabilność mechaniczna
Highlight 2:
Temp. do 180°C
Nazwa filtra:
GF10
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Gilzy ekstrakcyjne, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Do gazów odlotowych
Highlight 2:
Temp. do 500°C
Nazwa filtra:
Gilzy z włókna szklanego
Typ filtra:
Gilzy z włókna szklanego
Filtry membranowe, PTFE, seria TE, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Wysoka zgodność chemiczna
Highlight 2:
Niskie zakłócenia chemiczne w tle
Nazwa filtra:
TE PTFE
Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Do oznaczania grawimetrycznego, PM10
Highlight 2:
Wysoka prędkość przepływu
Nazwa filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Filtry z mikrowłókna szklanego do badania powietrza, klasa EPM 2000, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Do oznaczania grawimetrycznego, PM10
Highlight 2:
Stosowane w przyrządach do analizy powietrza pod kątem cząstek PM-10
Nazwa filtra:
EPM2000
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Filtry membranowe do badania powietrza, PTFE, klasa PM 2,5, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)
Highlight 1:
Do oznaczania cząstek PM 2,5. Wysoka zgodność chemiczna
Highlight 2:
Niskie zakłócenia chemiczne w tle
Norma zgodności metody:
EPA PM 2.5 (wymogi 40 CFR, część 50, Załącznik L)
Nazwa filtra:
PM 2.5 PTFE
Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE
Próbkowanie ręczne w środowiskach agresywnych
Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)
Highlight 1:
Do gazów odlotowych. Kwarc wysokiej czystości.
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Nazwa filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)
Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%
Highlight 2:
Temp. do 900°C
Typ filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)
Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Do gazów odlotowych.
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Nazwa filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Próbkowanie automatyczne
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem, klasa GF 10, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie automatyczne cząstek stałych obecnych w powietrzu
Highlight 1:
Niezwykła stabilność mechaniczna
Highlight 2:
Temp. do 180°C
Nazwa filtra:
ROLKI GF10
Typ filtra:
ROLKI Z MIKROWŁÓKNA SZKLANEGO
Próbkowanie do analizy radioaktywności i zawartości metali
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie powietrza zanieczyszczonego substancjami radioaktywnymi
Highlight 1:
Przeznaczone do pochłaniania radioaktywnego jodu
Highlight 2:
Wysoka prędkość przepływu
Nazwa filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Zróżnicowane pod względem zastosowania sączki papierowe, klasa 72, Whatman
Zastosowanie:
Próbkowanie powietrza zanieczyszczonego substancjami radioaktywnymi
Highlight 1:
Przeznaczone do pochłaniania radioaktywnego jodu
Nazwa filtra:
Klasa 72
Typ filtra:
SĄCZKI PAPIEROWE Z WŁÓKNA SZKLANEGO/CELULOZY
Filtry do oznaczania zawartości metali w cząstkach stałych obecnych w powietrzu
Filtry membranowe, mieszane estry celulozy, Whatman
Zastosowanie:
Filtry do oznaczania zawartości metali w cząstkach stałych obecnych w powietrzu
Highlight 1:
Wysoka prędkość przepływu i wytrzymałość
Highlight 2:
Szeroki zakres porowatości
Nazwa filtra:
MCE
Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE Z MIESZANINY ESTRÓW CELULOZY
Analiza chemiczna
Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z kominów, rur spalinowych i aerozoli wymaga filtrów odpornych na substancje chemiczne i wysokie temperatury. Do tych zastosowań wymagana jest także wysoka czystość.
Filtry do analizy zawartości metali ciężkich
Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich
Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Nazwa filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich
Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%
Highlight 2:
Temp. do 900°C
Typ filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Filtry z mikrowłókna szklanego do badania powietrza, klasa EPM 2000, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich
Highlight 1:
Szczegółowa analiza chemiczna zanieczyszczeń śladowych
Highlight 2:
Stosowane w przyrządach do analizy powietrza pod kątem cząstek PM-10
Nazwa filtra:
EPM2000
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich
Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Przeznaczony do ekstrakcji rozpuszczalnikami i badania powietrza.
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Nazwa filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Filtry do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman
Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Highlight 1:
Wysoka prędkość przepływu
Nazwa filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Filtry membranowe, PTFE, seria TE, Whatman
Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Highlight 1:
Zwiększona wytrzymałość na agresywne środowiska badania
Highlight 2:
Wysoka zgodność chemiczna
Typ filtra:
TE PTFE
Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE
Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman
Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Nazwa filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman
Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%
Highlight 2:
Temp. do 900°C
Nazwa filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman
Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Przeznaczony do ekstrakcji rozpuszczalnikami i badania powietrza.
Highlight 2:
Temp. do 800°C
Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO
Analiza zawartości azbestu
Produkty powiązane
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Kontakt
Powrót na początek
Filtry Whatman™ do badania gleby
Z punktu widzenia środowiska gleba stanowi główny element ekosystemu wraz z wodą, powietrzem i organizmami żywymi, dlatego wymaga konserwacji i ochrony przed degradacją. Z drugiej strony stosowanie nawozów w rolnictwie znacznie zwiększa produktywność gleb i ,co za tym idzie, ich płodność.
Analiza próbek gleby wymaga w pierwszej kolejności ekstrakcji z matrycy związków chemicznych z użyciem modulacji pH i ciepła oraz ich zagęszczenia. W próbkach gleby należy oznaczyć zawartość azotu, pestycydów, fosforu, zatrzymanych substancji stałych i roztworów klarowanych oraz pH. Firma Whatman™ zapewnia odpowiedni produkt do każdej analizy.
Zamów próbki filtrów Whatman do badania GLEBY
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla
Oznaczanie zawartości azotu w glebie przeprowadza się zazwyczaj metodą Kjeldahla, która obejmuje pobieranie dokładnej ilości próbki gleby przed przeniesieniem jej do probówki do mineralizacji. Do tego zastosowania należy stosować łódeczki do odważania materiału o niskiej zawartości azotu Whatman™, a następnie odfiltrować próbkę na sączku do analizy jakościowej.
Sączki papierowe do analizy jakościowej, standardowa klasa, klasa 4 i 4V, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla
Highlight 1:
Do filtrowania próbek przed analizą
Nazwa filtra:
Klasa 4
Typ filtra:
SĄCZEK PAPIEROWY
Łódeczki do odważania do metody Kjeldahla, Whatman
Zastosowanie:
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla
Highlight 1:
Niska zawartość azotu
Typ filtra:
Klasa 609
Typ filtra:
ŁÓDECZKI DO ODWAŻANIA
Ekstrakcja metodą Soxhleta
Przed wykonaniem analizy, np. metodą chromatografii gazowej (GC), próbki gleby można przygotować z użyciem ekstrakcji metodą Soxhleta lub roztwarzania falami mikrofalowymi. Do tej metody często stosuje się gilzy ekstrakcyjne. Aby usunąć drobne cząstki stałe i chronić urządzenie do chromatografii gazowej, należy używać specjalnych filtrów strzykawkowych.
Gilzy ekstrakcyjne, Whatman
Zastosowanie:
Ekstrakcja metodą Soxhleta
Nazwa filtra: GILZY KOMÓRKOWE
Typ filtra: GILZY CELULOZOWE
Spektrofotometria i chromatografia
Większość badań substancji śladowych opiera się na ekstrakcji gleby i pomiarze stężenia substancji śladowych w fazie ciekłej z użyciem atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES). Zasadniczo próbka musi być odfiltrowana na sączku papierowym do analizy jakościowej lub filtrze z włókna szklanego, aby upewnić się, że nie zablokuje nebulizatorów i nie będzie zakłócać iniekcji do urządzenia analitycznego. W przypadku roztwarzania próbki wodą królewską można odfiltrować próbkę na bezpopiołowym sączku papierowym.
Filtry strzykawkowe, SPARTAN™, Whatman
Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia
Highlight 1:
Zgodność z wymogami HPLC
Nazwa filtra:
SPARTAN
Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego
Filtry strzykawkowe, Puradisc™, Whatman
Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia
Highlight 1:
Szeroki wybór membran, rozmiarów porów i średnic
Nazwa filtra:PURADISC
Typ filtra:Filtr z włókna szklanego
Filtry strzykawkowe, GD/X™, Whatman
Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia
Highlight 1:
Filtr z warstwą prefiltracyjną wykonaną z włókna szklanego
Highlight 2:
Przetwarzanie od trzech do siedmiu razy więcej objętości próbki w porównaniu do standardowych filtrów strzykawkowych
Nazwa filtra:
GD/X
Typ filtra:
Filtry strzykawkowe
Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman
Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania
Highlight 1:
Z polipropylenową warstwą prefiltracyjną
Highlight 2:
Minimalizacja poziomu ekstrahowalnych jonów
Nazwa filtra:
GD/XP
Typ filtra:
Filtry strzykawkowe
Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia
Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem
Highlight 2:
Ze SZKLANĄ fiolką do autosamplera
Nazwa filtra:
MINIUNIPREP G2
Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego
Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™, Whatman
Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia
Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem
Highlight 2:
Z PLASTIKOWĄ fiolką do autosamplera
Nazwa filtra:
MINIUNIPREP
Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego
Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman
Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman
Kolorymetria do analizy zawartości fosforu
Badanie zawartości fosforu w glebie służy do określania ilości nawozu fosforowego wymaganego do uzyskania maksymalnego wzrostu roślin. W celu oznaczenia zawartości fosforu wykonuje się ekstrakcję gleby za pomocą roztworu chemicznego, a fosfor w ekstrakcie jest mierzony metodą kolorymetryczną. Przed wykonaniem analizy zazwyczaj wymagana jest filtracja ekstraktu na sączku papierowym do analizy jakościowej. W przypadku automatycznej metody oznaczania stężenia fosforu może być wymagany sączek papierowy odporny na kwasy.
Sączki papierowe do analizy ilościowej, bezpopiołowe, klasa 41, Whatman
Zastosowanie:
Kolorymetria do analizy zawartości fosforu
Nazwa filtra: Klasa 41
Typ filtra: SĄCZEK PAPIEROWY
Analiza pH
pH gleby odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu przez glebę minerałów. Niektóre rośliny mają określone wymagania dotyczące pH podłoża. Istnieją różne sposoby pomiaru pH gleby. Papierek lakmusowy/pH to szybka i niedroga metoda zbadania pH gleby w przypadku, gdy niedostępny jest pehametr lub gdy nie są wymagane bardzo dokładne wartości pomiarów. Podczas przygotowywania próbki gleby należy użyć papieru do ważenia przed dodaniem wody. Do usunięcia niepotrzebnych cząstek z zawiesiny można skorzystać z sączków papierowych.
Papierki wskaźnikowe pH, Whatman
Zastosowanie:
Analiza pH
Highlight 2:
Wskaźniki uniwersalne
Nazwa filtra:
PHANPEHA
Typ filtra:
PAPIERKI WSKAŹNIKOWE
Filtry Whatman™ do klarowania próbek i retencji substancji stałych
W wielu metodach badawczych przed analizą wymagana jest separacja komponentów ciekłych roztworu od zawieszonych substancji stałych. Firma GE oferuje bogaty wybór celulozowych filtrów o różnych prędkościach przepływu, wydajności i odporności chemicznej.
Sączki papierowe: przewodnik dotyczący doboru
Produkty powiązane
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Kontakt