Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Płytki HPTLC, ProteoChrom®
Dostawca: Merck Millipore
ProteoChrom®
For ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 F254s plates, an extra thin layer of high performance silica gel is used, providing highly efficient separation characteristics for 1-D analysis of peptides and protein digests. Up to 20 peptides can be resolved, and as little as 1 - 2 ng per band can be seen.
  • Highly reproducible: Optimised separation and staining procedures
  • Convenient, easy to follow, detailed protocols included
  • Highly stable in water, ideal for use with aqueous solvent systems
For ProteoChrom® HPTLC cellulose sheets, an extra thin layer of optimised microcrystalline cellulose is used. Specially developed protocols for development and staining enable a straightforward 2-D analysis in just four hours.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Aluminium sheets
Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Cellulose 100×100 mm 100 µm 60 Å No 1 1.05651.0001
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość