Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ilościowy papierowy sączek bezpopiołowy
Dostawca: PRAT DUMAS
Grade 6601: Slow filtration speed, suitable for the retention of fine precipitates. For critical gravimetric quantitative analysis. Recommended for precipitates such as barium sulphate, lead, zinc sulphate, nickel, calcium fluoride and calcium hydroxide.
Grade 6600: Average filtration speed. For standard gravimetric quantitative analysis. Recommended for general use. This is the intermediate filter in terms of speed and retention requirements.
Grade 6602: Fast filtration speed, suitable for the retention of voluminous precipitates. Large pore diameter, which only allows filtering of easily retained precipitates. Recommended for quantitative analysis of precipitates such as iron hydroxide and a range of metallic sulphides.
Grade 6603: Very fast filtration speed, suitable for the retention of particularly voluminous large-grain and gelatinous precipitates. Paper for quantitative analysis, recommended for precipitates such as iron hydroxide or aluminium.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Plain filters
Stopień czystości Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
6601 40 mm 100 PRATA0406601
6601 55 mm 100 PRATA0556601
6601 70 mm 100 PRATA0706601
6601 90 mm 100 PRATA0906601
6601 110 mm 100 PRATA1106601
6601 125 mm 100 PRATA1256601
6601 150 mm 100 PRATA1506601
6601 185 mm 100 PRATA1856601
6601 240 mm 100 PRATA2406601
6600 12 mm 100 PRATA0126600
6600 40 mm 100 PRATA0406600
6600 55 mm 100 PRATA0556600
6600 70 mm 100 PRATA0706600
6600 90 mm 100 PRATA0906600
6600 110 mm 100 PRATA1106600
6600 125 mm 100 PRATA1256600
6600 150 mm 100 PRATA1506600
6600 185 mm 100 PRATA1856600
6600 240 mm 100 PRATA2406600
6602 40 mm 100 PRATA0406602
6602 55 mm 100 PRATA0556602
6602 70 mm 100 PRATA0706602
6602 90 mm 100 PRATA0906602
6602 110 mm 100 PRATA1106602
6602 125 mm 100 PRATA1256602
6602 135 mm 100 PRATA1356602
6602 150 mm 100 PRATA1506602
6602 185 mm 100 PRATA1856602
6603 70 mm 100 PRATA0706603
6603 110 mm 100 PRATA1106603
6603 125 mm 100 PRATA1256603
6603 150 mm 100 PRATA1506603
6603 185 mm 100 PRATA1856603
6603 240 mm 100 PRATA2406603
Folded filters
Stopień czystości Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
6601 110 mm 100 PRATJ1106601
6601 125 mm 100 PRATJ1256601
6601 185 mm 100 PRATJ1856601
6600 110 mm 100 PRATJ1106600
6600 125 mm 100 PRATJ1256600
6600 185 mm 100 PRATJ1856600
6600 150 mm 100 PRATJ1506600
6602 150 mm 100 PRATJ1506602
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ 6601 6602 6600 6602 6601 6602 6600 6602 6600 6603 6601 6603 6600 6601 6602 6601 6600 6602 6601 6603 6600 6601 6602 6600 6601
Gramatura 80 g/m²
Grubość 290 µm 250 µm 270 µm 250 µm 290 µm 250 µm 270 µm 250 µm 270 µm 250 µm 290 µm 250 µm 270 µm 290 µm 250 µm 290 µm 270 µm 250 µm 290 µm 250 µm 270 µm 290 µm 250 µm 270 µm 290 µm
Rozmiar cząstek filtrowanych 7 - 9 µm 10 - 15 µm 8 - 12 µm 10 - 15 µm 7 - 9 µm 10 - 15 µm 8 - 12 µm 10 - 15 µm 8 - 12 µm 12 - 16 µm 7 - 9 µm 12 - 16 µm 8 - 12 µm 7 - 9 µm 10 - 15 µm 7 - 9 µm 8 - 12 µm 10 - 15 µm 7 - 9 µm 12 - 16 µm 8 - 12 µm 7 - 9 µm 10 - 15 µm 8 - 12 µm 7 - 9 µm
Zawartość popiołu 0,002%
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość