Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Cell culture plates with Cell+ surface, Sarstedt
Dostawca: SARSTEDT
PS, gamma sterilised, with lid
Cell+ TC plates for the growth of primary cultures and other fastidious cell lines.
  • Wells with raised rims
  • Stackable
  • Lid with condensation rings
  • Lid can only be positioned in one direction, avoids cross contamination
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 SARS83.1836.300
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość