Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Płytki do hodowli komórek do komórek zawieszonych i hybrydowych
Dostawca: Sarstedt
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Kolor Pojemność studzienki Objętość Sterylność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Tissue culture plate, 6-well, hydrophobic surface, flat bottom, with lid Zielony 17,2 ml 17,2 ml + 1/bag 50 SARS83.1839.500
Cell culture plate, 24-well, hydrophobic surface, flat bottom, with lid Zielony 3,6 ml 3,6 ml + 1/bag 50 SARS83.1836.500
Cell culture plate, 96-well, hydrophobic surface, flat bottom, with lid Zielony 0,38 ml 0,38 ml + 1/bag 50 SARS83.1835.500
Tissue culture plate, 96-well, hydrophobic surface, conical bottom, with lid Zielony 0,29 ml 0,29 ml + 1/bag 50 SARS83.1838.500
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość