Drukuj
Kubeczki, lekarstwa
Dostawca: Sarstedt
SARS75.1337.504EA 250 PLN
SARS75.1337.504 SARS75.1337.505 SARS75.1337.506 SARS75.1337.500 SARS75.1337.502
Kubeczki, lekarstwa
Zlewki
PP, przezroczyste.
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dostępne w różnych kolorach
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą.