Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Worki, zagrożenia biologicznego
Dostawca: SARSTEDT
SARS86.1202EA 447 PLN InStock
SARS86.1202 SARS86.1203 SARS86.1201 SARS86.1203.103 SARS86.1197 SARS86.1204 SARS86.1200 SARS86.1198 SARS86.1199
Worki, zagrożenia biologicznego
Worki Worki na odpady
These disposal bags are ideal for the containment and disposal of contaminated laboratory and hospital consumables. A 50 µm thick polypropylene bag with a durable wide base seam ensures a good resistance to tear and puncturing. However, in view of the inherent risk of injury, sharp or pointed objects must never be placed into the bags.
  • Durable foil material (50 µm) for improved safety
  • Reduced waste volume
  • Suitable for hot steam sterilisation in the autoclave from 121 °C to approx. 134 °C
Uwaga: For complete sterilisation the disposal bags must always be open during autoclaving.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość