Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny chromatograficzne, Omnifit®
Dostawca: OMNIFIT LTD
These columns are designed to suit the majority of standard laboratory chromatography applications. They are ideal for aqueous systems and compatible with solvents used in common liquid chromatography applications such as protein purification.
  • Economical modular columns for low pressure or gravity feed, providing even distribution of eluent to the medium bed, with or without flow adapters
  • Borosilicate glass columns, PTFE endpieces
  • Compatible with a variety of bulk media
Operating temperature: 4 - 60 °C
Operating pressure: 6,6 mm 60 bar; 10 mm 40 bar; 15 mm 20 bar; 25, 35 and 50 mm 10 bar
pH stability: 1 - 14
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Complete columns with two fixed endpieces
Opis Ilość Ø wew ×L Numer katalogowy VWR Ilość
Chromatography column with two fixed endpieces 1 10×100 mm OMNI006BCC-10-10FF Unavailable
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość