Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Membrany transferowe, Immobilon™
Dostawca: MILLIPORE
Three Immobilin™ PVDF membranes, each optimised for different protein blotting applications.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Immobilon™-P
Opis Wymiary Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 50 sheets 70×84 mm 50 588-4101
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 80×100 mm 1 MILFIPVH08100
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 85×135 mm 1 MILFIPVH08130
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 90×120 mm 10 588-4102
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 100×100 mm 10 588-4103
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 150×150 mm 10 588-4104
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 200×200 mm 10 588-4105
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 10 sheets 260×260 mm 10 588-4106
Immobilon™-P hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 1 roll 265 mm×3,75 m 1 Roll 588-4107
Immobilon™-PSQ
Opis Wymiary Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 50 sheets 70×84 mm 1 MILFISEQ07850
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 80×100 mm 10 MILFISEQ08100
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 85×135 mm 1 MILFISEQ08130
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 90×120 mm 1 MILFISEQ09120
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 100×100 mm 10 MILFISEQ10100
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 150×150 mm 10 MILFISEQ15150
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 200×200 mm 10 MILFISEQ20200
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 10 sheets 260×260 mm 10 MILFISEQ26260
Immobilon™-PSQ hydrophobic PVDF membrane, 0,2 µm pore size, 1 roll 265 mm×3,75 m 1 MILFISEQ00010
Immobilon™-FL
Opis Wymiary Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Immobilon™-FL hydrophobic PVDF membrane, 0,45 µm pore size, 1 roll 100×100 mm 1 MILFIPFL00010
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość