Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, PLRP-S
Dostawca: Agilent Technologies
The PLRP-S family of products consists of a range of pore sizes and particle sizes, all with identical chemistry and fundamental adsorptive characteristics. The particles are inherently hydrophobic so there is no bonded phase, alkyl ligand required for reversed-phase separations. This gives a highly reproducible material that is free from silanols and heavy metal ions. Within the extensive product range are columns suitable for analytical separations and preparative purifications.
  • Contain durable and resilient particles that deliver reproducible results over longer lifetimes
  • Thermally and chemically stable
  • Used in bioscience, chemical, clinical research, energy, environmental, food and agriculture, material science and pharmaceutical industries
Buffer content: unlimited
Organic modifier: 1 - 100%
Maximum pressure: 5 - 8 μm: 210 bar; 3 μm: 300 bar
Applications:
100 Å - Small molecules/synthetic biomolecules
300 Å - Recombinant peptides/proteins
1000 Å - Large proteins
4000 Å - DNA/high speed
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PLRP-S 100 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 568-0820
PLRP-S 100 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 568-0829
PLRP-S 100 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 568-0798
PLRP-S 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 568-0807
PLRP-S 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 568-0822
PLRP-S 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 568-0831
PLRP-S 100 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 568-0836
PLRP-S 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 568-0800
PLRP-S 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 568-0789
PLRP-S 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 568-0814
PLRP-S 100 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 568-0810
PLRP-S 100 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 568-0816
PLRP-S 300 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 568-0821
PLRP-S 300 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 568-0830
PLRP-S 300 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 568-0799
PLRP-S 300 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 568-0808
PLRP-S 300 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 568-0823
PLRP-S 300 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 568-0832
PLRP-S 300 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 568-0837
PLRP-S 300 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 568-0801
PLRP-S 300 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 568-0809
PLRP-S 300 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 568-0815
PLRP-S 300 Å 8 µm 2,1×50 mm 1 568-0826
PLRP-S 300 Å 8 µm 2,1×150 mm 1 568-0833
PLRP-S 300 Å 8 µm 2,1×250 mm 1 568-0838
PLRP-S 300 Å 8 µm 4,6×50 mm 1 568-0804
PLRP-S 300 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 568-0811
PLRP-S 300 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 568-0817
PLRP-S 1000 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 568-0824
PLRP-S 1000 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 568-0802
PLRP-S 1000 Å 8 µm 2,1×50 mm 1 568-0827
PLRP-S 1000 Å 8 µm 2,1×150 mm 1 568-0834
PLRP-S 1000 Å 8 µm 4,6×50 mm 1 568-0805
PLRP-S 1000 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 568-0812
PLRP-S 1000 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 568-0818
PLRP-S 4000 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 568-0825
PLRP-S 4000 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 568-0803
PLRP-S 4000 Å 8 µm 2,1×50 mm 1 568-0828
PLRP-S 4000 Å 8 µm 2,1×150 mm 1 568-0835
PLRP-S 4000 Å 8 µm 4,6×50 mm 1 568-0806
PLRP-S 4000 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 568-0813
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Zakres pomiaru pH 1 - 14
Temperature limit 200 °C
USP code L21
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PLRP-S guard cartridges, for 5×3 mm columns 1 VARIPL1612-1801
Guard cartridge holder for 3,0×5,0 mm cartridges 1 VARIPL1310-0016
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość