Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
DIALYZER-Enhance™
Dostawca: G Biosciences
786-627EA 672 PLN InStock
786-627
DIALYZER-Enhance™
Środki czystości Środki odkażające
For improved dialysis time and rates.
A product that when added to the dialysis buffer shifts the equilibrium resulting in the increased removal of a wide range of small molecules. The DIALYZER-Enhance™ consists of unreactive reagents that will not interfere or modify your reagents and will not cross the dialysis membrane, ensuring a pure, clean sample at the end of dialysis.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość