Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Capillary columns, VF-Xms
Dostawca: VARIAN
VARICP8801EA 0 PLN InStock
VARICP8801 VARICP8813 VARICP8816 VARICP8807 VARICP8809 VARICP8805 VARICP9041 VARICP8806
Capillary columns, VF-Xms
Kolumny chromatograficzne
VF-Xms delivers the ultimate in sensitivity and signal-to-noise ratio, and is the low bleed, more polar alternative.
  • High arylene modified phase for accurate results
  • Isothermal applications up to 340°C for a broad application range
  • Ideal for confirmational analysis for ultimate confidence
VF-Xms comes with an EZ-GRIP, simplifying installation, coupling and operation of capillary columns. For guaranteed performance, the retention index, efficiency, selectivity and bleed is measured and specified on the test report supplied with each column.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość