Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Maty przeciwzmęczeniowe do cleanroom, Ergomat Nitro
Dostawca: ERGOMAT
Ergomat®
Ergomat® Nitro with anti-slip cone profile is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and sick leave. It is ideal for usage in the electronics industry or for areas where static control is crucial due to sensitive equipment.
  • Upper side with cones
  • Autoclavable, withstands 600 °C (welding)
  • Chemical exposure will not affect the state of the mat; no curling up, swelling, or expanding
  • Moulded bevelled edges prevent curling, eliminates trip hazards
  • Raw virgin material guarantee durability and ergonomic benefits
  • Free from silicone and latex
Suitable for use in Class ISO 5 (100) cleanrooms.
Certyfikaty: Meets EN ISO/USDA/CFIA standards
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Dł.×Szer. Grubość Kolor Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Antifatigue nitrile mats 1219×915 mm 15 mm Czarny 1 115-0899
Antifatigue nitrile mats 1829×1219 mm 15 mm Czarny 1 115-0914
Antifatigue nitrile mats 3658×610 mm 15 mm Czarny 1 ERGOENT0212
Antifatigue nitrile mats 3658×915 mm 15 mm Czarny 1 ERGOENT0312
Antifatigue nitrile mats 2743×610 mm 15 mm Czarny 1 115-0897
Antifatigue nitrile mats 610×1219 mm 15 mm Czarny 1 115-0916
Antifatigue nitrile mats 915×915 mm 15 mm Czarny 1 ERGOENT0303
Antifatigue nitrile mats 2743×1219 mm 15 mm Czarny 1 ERGOENT0409
Antifatigue nitrile mats 1219×1219 mm 15 mm Czarny 1 ERGOENT0404
Antifatigue nitrile mats 1829×610 mm 15 mm Czarny 1 115-0896
Antifatigue nitrile mats 610×915 mm 15 mm Czarny 1 115-0913
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość