Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Capillary columns, VF-35ms
Dostawca: VARIAN
VARICP8877EA 0 PLN InStock
VARICP8877 VARICP8884 VARICP5888 VARICP8875 VARICP8879 VARICP8882 VARICP8878 VARICP5889 VARICP5887 VARICP8883 VARICP8873 VARICP8874
Capillary columns, VF-35ms
Kolumny chromatograficzne
VF-35ms is a medium polarity column, which is the ideal choice for trace environmental and chemical analyses, and as a confirmation column.
  • Ideal for dual column confirmational analysis for ultimate confidence
  • High maximum temperature for broad applicability
  • Stabilized arylene-modified equivalent of a 35% phenylmethyl phase for longevity
VF-35ms uses FactorFour technology to produce a low bleed, highly stable column with a programmable maximum temperature of 360 °C.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość