Drukuj
Tryskawki, wąska szyja
Dostawca: KAUTEX TEXTRON
KAUT76083EA 16.5 PLN
KAUT76083
Tryskawki, wąska szyja
Butelki i butle Tryskawki
Ekonomiczne, miękkie i łatwe w ściskaniu. Do użytku z podstawowymi substancjami, jak woda, mydło, rozcieńczone kwasy i zasady. Końcówka może być przycięta, by zwiększyć szybkość przepływu.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 80°C
  • Szczelne