Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Drenażowe maty przeciwzmęczeniowe do cleanroom, Ergomat® Endurance
Dostawca: ERGOMAT
Ergomat®
ERGOEX0212EA 2780 PLN InStock
ERGOEX0212 ERGOEX0404 ERGOEX0303 ERGOEX0312 ERGOEX0309 115-0919 115-0923 115-0925 115-0922 ERGOEX0204 115-0921 115-0918 115-0920 115-0924 ERGOEX0409
Drenażowe maty przeciwzmęczeniowe do cleanroom, Ergomat® Endurance
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Maty podłogowe
The Ergomat Endurance is a pure nitrile rubber drainage mat designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and sick leave resulting from employee short term disability. This mat is ideal for very wet environments.
  • Excellent anti-slip and drainage properties
  • Chemical exposure will not affect the state of the mat; no curling up, swelling, or expanding
  • Moulded bevelled edges prevents curling, eliminates trip hazards
  • Raw virgin material guarantees durability and ergonomic benefits
  • Free from silicone and latex
Suitable for use in ISO 5, Class 100 cleanrooms.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość