Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Membrane filters, LCR
Dostawca: MILLIPORE
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Rozmiar porów Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
FHLC, white, plain 0,45 µm 13 mm 100 MILFFHLC01300
FHLC, white, plain 0,45 µm 25 mm 100 MILFFHLC02500
FHLC, white, plain 0,45 µm 47 mm 100 512-0247
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ FHLC
Rozmiar porów 0,45 µm
Grubość 140 µm
Przepływ powietrza 8 l/min/cm²
Maksymalna temperatura (°C) 130
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość