Drukuj
Probówki wirówkowe z stożkowym obudowanym dnem
Dostawca: Sarstedt
SARS62.543.001EA 547 PLN
SARS62.543.001 SARS62.559_U
Probówki wirówkowe z stożkowym obudowanym dnem
Probówki Probówki wirówkowe
PP, with HDPE screw cap.
  • Translucent
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance