Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Capillary columns, VF-17ms
Dostawca: VARIAN
VARICP9002EA 0 PLN InStock
VARICP9002 VARICP8992 VARICP8991 VARICP8983 VARICP8979 VARICP5882 VARICP8986 VARICP8996 VARICP8982I5 VARICP5884 VARICP8977 VARICP8998 VARICP8980 VARICP8982 VARICP9009 VARICP8990 VARICP8984 VARICP9001 VARICP8981 VARICP5883
Capillary columns, VF-17ms
Kolumny chromatograficzne
VF-17ms is a 50% phenyl, 50% dimethylpolysiloxane, medium polarity, low bleed column for increased sensitivity, accuracy and instrument uptime.
  • Deactivation technology improves data quality
  • Ideal EPA confirmation column for ultimate confidence
  • Bonded and cross-linked to allow solvent rinsing, reducing replacement costs
  • Improves column stability
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość