Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Akcesoria
Dostawca: Binder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Do Numer katalogowy VWR Ilość
2 Drzwi z oknami i oświetleniem wewnętrznym, 470×290 mm 1 Modele FP BIND8012-0062
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 30 mm, po lewej 1 Wszystkie modele 390-0582
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 10 mm, z tyłu 1 Inkubatory: BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL BIND8012-0390
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 10 mm, z lewej 1 Inkubatory: BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL BIND8012-0388
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 10 mm, u góry 1 Inkubatory: BD,BF,ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0386
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 10 mm, z prawej 1 Inkubatory: BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL 466-0170
Port dostępu z wtyczką silikonową Ø 100 mm, lewa strona 1 Inkubatory ED, FD, FED, FP, M BIND8012-0722
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 100 mm, u góry 1 Inkubatory: BD, BF, KB, KT BIND8012-0053
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 100 mm, u góry 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP BIND8012-0547
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 100 mm, z prawej 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0721
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 29 mm, z lewej 1 Inkubatory: BD, BF, KB, KT 466-0485
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 29 mm, u góry 1 Inkubatory BD, BF, KB, KT 466-0156
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 29 mm, z prawej 1 Inkubatory: BD, BF, KB and KT 466-0157
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 30 mm, z tyłu 1 Inkubator BD BIND8012-0397
Wentylator, wzmocniony, do większych częstotliwości wymiany powietrza 1 Modele FED 53, FP 53 BIND8012-0197
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 30 mm, z tyłu 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0540
Wentylator, wzmocniony, do większych częstotliwości wymiany powietrza 1 Modele FED 240, FP 240 BIND8012-0199
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 30 mm, u góry 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0539
Access port with 50 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD 720 BIND8012-0399
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, z tyłu 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0546
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, po lewej 1 Inkubatory: BD, BF, KT BIND8012-0051
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, po lewej 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0542
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, u góry 1 Inkubatory: BD, BF, KB, KT BIND8012-0049
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, u góry 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0545
Inner chamber, reinforced, stainless steel, with 2 racks, max total load of 250 kg, max load per rack 70 kg 1 FED incubators BIND8012-0338
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, po prawej 1 Inkubatory: BD, BF, KT 466-0158
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 50 mm, po prawej 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0541
Port dostępu z zatyczką silikonową o Ø 30 mm, po prawej u góry 1 Inkubator: ED,FD,FED,FP,M,FDL BIND8012-0536
Alarm zbyt wysokiej temperatury, z wartością graniczną ustawianą poprzez niezależne zabezpieczenie temperaturowe, regulowane zabezpieczenie temperatury dla 230V 1 Inkubatory: BD,BF,ED,FD,FED,FP BIND8012-0469
Podstawa na kółkach 1 Inkubatory: BD,BF,M BIND9051-0033
Podstawa z kółkami, z zamykanymi i regulowanymi nogami, Szer.×Głęb.×Wys.: 700×744×129 1 Seria C 150 390-6072
Uszczelka drzwi, FKM 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP,M BIND8012-0495
Uszczelka drzwi, FKM (viton) 1 Modele FED 53, FP 53, M 53, ED 53, FD 53 BIND8012-0494
Door with window 180×180 mm, interior lighting (15W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED023 BIND8012-0378
Drzwi z oknem 320 × 260 mm i oświetleniem wnętrza (15W) 1 Model FP 115 466-0159
Drzwi z oknami 320×260 mm, oświetlenie wewnętrzne (15W) 230V 1N ~ 50/60Hz 1 Inkubatory: FD,FED BIND8012-0215
Drzwi z oknem 350 × 240 mm, oświetlenie wnętrza (30W) 230V 1N ~ 50 / 60Hz 1 Inkubatory FED BIND8012-0216
Drzwi z oknem 470 × 290 mm, oświetlenie wnętrza (30 W) 400V 3N ~ 60Hz 1 Inkubatory FED, ED BIND8012-0269
Door with window 470×290 mm, interior lighting (30W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED720 BIND8012-0270
Konwerter interfejsu RS 422 / USB 1 Wszystkie modele Binder 390-0717
Heavy duty rack, stainless steel, maximum load per rack 70 kg 1 BD/ED 720 466-0512
Filtry HEPA, klasa EU 14H 14 1 Komory temperaturowe FP 466-0161
Gniazdo wewnętrzne, wodoodporne, z możliwością połączenia z odpowiednim złączem LEMO (napięcie nominalne, maks. 500 W, maks. 90 ° C, klasa ochrony IP67) 1 Modele KB, KBW, KBF BIND8012-0640
Perforated shelf, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0506
Zamek półki 1 KIT Komory temperaturowe FP 391-0072
Rack, reinforced, stainless steel, with 1 set of 4 fasteners, max load of 70 kg 1 FED 400, FP 400, M 400 incubators BIND8012-0346
Rack, chrome-plated 1 BD/ED 720 466-0510
Rack, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0508
Stabilny wózek, koła jezdne z hamulcami 1 Modele BD, ED, FD BIND9051-0018
Fabryczny certyfikat kalbracji, dla temperatury, pomiar zadany pośrodku objętości użytkowej lub przy określonej temperaturze kontrolnej 1 Inkubatory: C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,E,ED,FED,FP,M,FDL,MK, MKT 466-0155
Niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1, z alarmem optycznym 1 Inkubatory: ED,FD,FED,FP BIND8012-0032
Rozszerzenie certyfikatu kalibracji fabrycznej, dla każdego dodatkowego pomiaru dokonanego w danym punkcie pomiarowym lub temperaturze 1 Inkubatory: C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,UFV,E,ED,FV,FED,FP,M,FDL,VD,VDL,MK, MKT BIND8012-0022
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość