Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Purelab, Flex 2 z monitoringiem UV i TOC
Dostawca: ELGA LabWater
PURELAB Flex
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Purelab Flex 2, with UV and TOC monitoring 1 171-0872
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ Purelab Flex 2
Feed water Pre-treated (RO/SDI/distilled)
Przepływ (l/min) up to 2 l/min
Max. ciśnienie robocze (bar) 1,5
Zawartość TOC <5 ppb
Bakterie <0,1 CFU/ml
Endotoxin <0,0001 EU/ml
RNases 0,002 ng/ml
DNases <20 pg/ml
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 236×374×900/1020
Waga (kg) 11
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość