Drukuj
Leki do filtrów membranowych, magnetyczne, Sentino®
Dostawca: Pall Laboratory
Sentino®
516-0439EA 1680 PLN
516-0439 516-0438 516-0437
Leki do filtrów membranowych, magnetyczne, Sentino®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Polifenylosulfon, autoklawowalne
  • Odpowiednie do filtrów membranowych 47 mm
  • Szczelna uszczelka magnetyczna umożliwia obsługę jedną ręką
  • Ukończone w odstępach 50 ml dla dokładnego pomiaru próbek
Zaprojektowany do użytku z pompką mikrobiologiczną Sentino®.
Efektywna powierzchnia filtracji: 150 i 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm2
Ø×H: 150 ml: 76×118 mm; 300 ml: 76×168 mm; 500 ml: 89×166 mm