Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Capillary columns, VF-624ms
Dostawca: VARIAN
VARICP9104I5EA 0 PLN InStock
VARICP9104I5 VARICP9110 VARICP9100 VARICP9102I5 VARICP9104 VARICP9101 VARICP9105 VARICP9109 VARICP9108 VARICP9103I5 VARICP9106 VARICP9106I5 VARICP9107 VARICP9103
Capillary columns, VF-624ms
Kolumny chromatograficzne
VF-624ms columns set a new standard for the analysis of volatile organic compounds.
  • Improved phase technology reduces bleed, thereby increasing signal-to-noise ratios
  • Especially suited for analyzing solvents according to EPA methods 524, 624 and 8260, as well as USP 467
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for best data accuracy
  • Enhanced selectivity eliminating co-eluters such as benzene and 1,2-dichloroethane for improved productivity
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość