Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Capillary columns, VF-WAXms
Dostawca: VARIAN
VARICP9216EA 0 PLN InStock
VARICP9216 VARICP9206 VARICP9202 VARICP9215 VARICP9219 VARICP9204 VARICP9207 VARICP9226 VARICP9217 VARICP9205I5 VARICP9229 VARICP9221 VARICP9211 VARICP9225 VARICP9212 VARICP9222 VARICP9214 VARICP9203 VARICP9223 VARICP9218 VARICP9213 VARICP9220 VARICP9228 VARICP9201 VARICP9210
Capillary columns, VF-WAXms
Kolumny chromatograficzne
VF-WAXms is a high performance column for applications in the food, flavors and fragrances markets, and especially where trace analyses are required.
  • Specially designed for MS for more accurate results with polar compounds
  • Operating temperature range of 20°C to 250°C for maximum flexibility
  • Better signal-to-noise ratio for trace analyses improves productivity
  • Provides increased sensitivity, extended column lifetime and greater accuracy, even at higher temperatures
  • Highly inert
VF-WAXms columns give better chromatograms, enhancing critical pair separation.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość