Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Capillary columns, CarboBOND and CarboPLOT P7
Dostawca: Agilent Technologies
These carbon-based PLOT columns offer a simplified solution for ASTM D 2505, which describes the measurement of ppm CO and CO₂ in ethylene and propylene streams.
  • Single column solution for ASTM D 2505 for higher productivity
  • Stable and robust for high repeatability of results
  • Available in bonded and PLOT versions for improved versatility and enhanced productivity
The bonded CarboBOND offers significant improvement in column stability with a maximum temperature of 300 °C, reducing cycle times by speeding up the elution of high boiling contaminants. Retention times are repeatable because water has no influence on retention. High stability makes this bonded PLOT column equally suited for both laboratory and online applications.
CarboPLOT is recommended in cases where air or oxygen are present. The high separation efficiency of the column is revealed in the separation of CO from nitrogen peak, allowing CO to be determined at ppm levels. Because the CarboPLOT P7 column exhibits a specific retention for CO and CO₂, it is possible to analyze both compounds in one run in the presence of air.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
CarboBOND
Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Kapilarna CarboBOND 5,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7371
Kapilarna CarboBOND 5,00 µm 0,53 mm × 50 m 1 VARICP7372
Kapilarna CarboBOND 10,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7374
Kapilarna CarboBOND 10,00 µm 0,53 mm × 50 m 1 VARICP7375
CarboPLOT P7
Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Kapilarna CarboPLOT P7 25,00 µm 0,53 mm × 10 m 1 VARICP7513
Kapilarna CarboPLOT P7 25,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7514
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość