Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Capillary columns, CP-Molesieve 5Å
Dostawca: Agilent Technologies
This molecular-sieve coated capillary column is especially valuable when separating permanent gases.
  • Separate argon and oxygen at ambient temperature to reduce costs
  • High efficiency for increased productivity
  • Symmetrical peaks for accurate results
  • Analysis times are reduced by up to 75% compared to packed columns
  • High resolution analysis of permanent gases
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 10 m 1 VARICP6937
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 10 m 1 VARICP7535I5
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 10 m 1 VARICP7535
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 10 m 1 VARICP7537
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 15,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 VARICP7543
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP6938I5
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP6938
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,25 mm × 25 m 1 VARICP7533
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 25 m 1 VARICP7536
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7538I5
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7538
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 10,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP7534I5
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 10,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP7534
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 15,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP7544
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 50 m 1 VARICP7539
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 50 m 1 VARICP7540I5
Kapilarna CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 50 m 1 VARICP7540
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość