Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Komora zliczeniowa, Bürker-Türk
Dostawca: Karl Hecht
Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
  • Groups of squares in the corners divided by double lines
  • Overall size and the central square correspond to the Neubauer ruling
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Glebokosc komory Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Cell counter 0,10 mm 1 HECH40444702
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość