Czytnik kart pamięci (w zestawie) podłącza się do dowolnego portu USB w celu natychmiastowego zgrania raportu. Raporty tekstowe obejmują datę/czas i odczyty z czujnika.
- Rejestruje 5,9 mln odczytów
- Szczelny czujnik butelkowy jest izolowany od chwilowych zmian temperatury podczas otwarcia chłodziarki
- Roztwór w zamkniętej butelce to uznany za bezpieczny przez FDA, cienki przewód pozwala na zamknięcie i uszczelnienie drzwi lodówki
- Funkcja minimum/maksimum pozwala na wyświetlenie najwyższego i najniższego odczytu w dowolnym zakresie czasu
- Alarm (wizualny i dzwiękowy) ustawiony przez użytkownika dla wysokich i niskich wartości z dokładnością do 0,1 °C
Długość przewodu: 2 m.
Certyfikaty: Certyfikat Traceable nadany jest przez akredytowane laboratorium zgodnie z normą ISO 17025 z NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczony z termometrem, sondą, przewodem, kartą pamięci 256 MB SD, czytnikiem kart pamięci USB, magnetycznymi taśmami montażowymi, mocowaniem VELCRO®, mocowaniem ściennym, statywem nablatowym, trzema bateriami AA, adapterem i certyfikatem Traceable.