Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Komory zliczeniowe, Jessen
Dostawca: Karl Hecht
These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ Glebokosc komory Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Counting chamber (CE) Jessen 0,4 mm 1 HECH40450702
Counting chamber Jessen 0,4 mm 1 HECH40450002
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość