Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Czytnik kodów kreskowych, 2D, VisionMate® SR (pojedynczy stojak)
Dostawca: Thermo Scientific
VisionMate®
This compact, user-friendly reader decodes a full rack of 2D barcoded storage tubes in under 10 seconds.
  • Versatile: Controlled via on-screen software interface or remotely via TCP/IP connection
  • Can be connected to a computer via a single USB port
  • Integrates easily with LIMS, existing databases or tracking systems
  • Ssmall footprint and compact profile saves valuable laboratory space
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
2D barcode reader SR (single rack) 1 479-1250
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Interfejs USB
Operating temperature 4...30 °C
Wymiary (szer.× głęb.× wys.) 111×87×70 mm
Gramatura 800 g
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość