Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny do chromatografii wykluczenia, Bio SEC-3 i Bio SEC-5
Dostawca: Agilent Technologies
Bio SEC-3 columns are packed with spherical, narrowly dispersed 3 µm silica particles coated with a proprietary hydrophilic layer for high recovery and minimal secondary interactions which provides more consistent separations.
Bio SEC- 5 columns are packed with 5 µm silica particles coated with a proprietary, neutral, hydrophilic layer for maximum efficiency and stability.
  • Compatible with most aqueous buffers
  • Stable under high and low salt condition
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Bio SEC-3
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2501
Analityczna Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2502
Analityczna Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2503
Analityczna Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2504
Analityczna Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2506
Analityczna Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2507
Analityczna Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2508
Analityczna Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2509
Analityczna Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2511
Analityczna Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2512
Analityczna Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2513
Analityczna Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2514
Bio SEC-5
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2516
Analityczna Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2517
Analityczna Bio SEC-5 100 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2518
Analityczna Bio SEC-5 100 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2519
Analityczna Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2521
Analityczna Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2522
Analityczna Bio SEC-5 150 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2523
Analityczna Bio SEC-5 150 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2524
Analityczna Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2526
Analityczna Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2527
Analityczna Bio SEC-5 300 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2528
Analityczna Bio SEC-5 300 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2529
Analityczna Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2531
Analityczna Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2532
Analityczna Bio SEC-5 500 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2533
Analityczna Bio SEC-5 500 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2534
Analityczna Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2536
Analityczna Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2537
Analityczna Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2538
Analityczna Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2539
Analityczna Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2541
Analityczna Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2542
Analityczna Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2543
Analityczna Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2544
Guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analytical guard column Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2505
Analytical guard column Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2510
Analytical guard column Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2515
Analytical guard column Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2520
Analytical guard column Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2525
Analytical guard column Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2530
Analytical guard column Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2535
Analytical guard column Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2540
Analytical guard column Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2545
Analytical guard column Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6846
Analytical guard column Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6847
Analytical guard column Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6848
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Max. pressure 2000 psi
Zakres pomiaru pH 2 - 8,5
Temperature limit 10...20 °C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość