Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Pyramid
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEODUR®
MANA760261.20EA 2560 PLN InStock
MANA760261.20 MANA760264.40 MANA761800.40 MANA760202.30 MANA760260.40 MANA760262.46 MANA762272.100 MANA760201.46 MANA760271.30 MANA760261.46 MANA760259.46 MANA760205.46 MANA760262.40 MANA760273.46 MANA760201.30 MANA760200.20 MANA760273.30 MANA760264.46 MANA760200.30 MANA762291.160 MANA761916.30 MANA762273.100 MANA760262.20 MANA760271.40 MANA760200.40 MANA760271.20 MANA760201.20 MANA760202.40 MANA761916.20 MANA760263.30 MANA760203.30 MANA760260.46 MANA760273.20 MANA760263.20 MANA760263.40 MANA760272.20 MANA761800.30 MANA761917.20 MANA760261.30 MANA760204.46 MANA762272.210 MANA760204.20 MANA760275.20 MANA760264.20 MANA760273.40 MANA761917.30 MANA760202.46 MANA760261.40 MANA761854.40 MANA760263.46 MANA760274.20 MANA760262.30 MANA762271.100 MANA760203.46 MANA760260.20 MANA761915.20 MANA760260.30 MANA760271.46 MANA760201.40 MANA761854.30 MANA760204.30 MANA760200.46 MANA761915.30 MANA760203.20 MANA760202.20 MANA760272.40 MANA760272.46 MANA762273.210 MANA760204.40 MANA762291.80 MANA760264.30 MANA760203.40 MANA760272.30
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Pyramid
Kolumny chromatograficzne
NUCLEODUR® C18 Pyramid is an octadecyl modified silica phase with polar endcapping, especially designed for use in eluent systems of up to 100% water.
  • High purity spherical silica gel
  • Hydrophobic, polar RP phase with high stability in 100% aqueous eluents
  • Separation mechanism based on hydrophobic and polar interactions
C18 Pyramid is well-suited for separations of polar compounds like water-soluble vitamins, organic acids, and nucleic acid bases as well as for polar analgesics, and penicillin antibiotics - also with LC-MS detection.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
VP guard columns are used for preparative VarioPrep columns with the following guard column holders:
8,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 8,0 and 10,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718251.
16,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 16,0 and 21,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718256.
32,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for 32,0 and 40,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718253.
50,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for ≥50,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718255.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość