Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Elektrody pH, InLab® Power
Dostawca: Mettler - Toledo
InLab® Power
662-2845EA 1710 PLN InStock
662-2845
Elektrody pH, InLab® Power
Elektrody Elektrody pH
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
Informacja o dostawie: Supplied with quality certificate.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość