Chcesz zalogować się jeszcze raz?
TSK-GEL® ODS-140HTP fast reversed phase columns
Dostawca: TOSOH Bioscience
TSK-Gel®
These columns were developed for use in high throughput applications including drug discovery, pharmacokinetics and peptide digest separations that provides high resolution and short analysis times at moderate pressure.
  • Moderate pressure at high flow rates
  • High resolution and high efficiency
  • High throughput applications
  • Compatible with HPLC and UPLC systems
  • Moderate carbon content
  • Polylayer bonding chemistry
The lower pressure drop reduces the burden on the hardware, allowing the columns to be used with either UHPLC or conventional HPLC systems. The backpressure of this columns is less than half of the pressure of a sub-2 µm column of the same dimensions.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ kolumny Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
ODS-140HTP Analityczna 140 Å 2,3 µm 2,1×50 mm 1 TOYO0021927
ODS-140HTP Analityczna 140 Å 2,3 µm 2,1×100 mm 1 TOYO0021928
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość