Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zestawy testowe spektrofotometru Jenway
Dostawca: Jenway
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Zakres Testy na zestawie Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Brimine 0,1 - 6,5 mg/l 100 1 KIT JENW025306
Chlorine (free) 0,05 - 3 mg/l 100 1 KIT JENW025307
Chlorine (total) 0,05 - 3 mg/l 100 1 KIT JENW025308
Chlorine dioxide 0,5 - 2,5 mg/l 100 1 KIT JENW025309
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość