Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Wysokowydajne chłodziarki laboratoryjne Revco
Dostawca: Thermo Scientific
High performance laboratory refrigerator stores samples for clinical, industrial and scientific applications.
  • Digital electronic technology designed to simplify operation and deliver greater accuracy
  • Large, easy-to-read digital display of temperature
  • Controller battery backup system
  • High density CFC-free urethane foam insulation
These refrigerators feature a microprocessor control system, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction and extra-strength refrigeration compressors.
Informacje do zamówienia: Alarm systems, temperature chart recorders and power monitors to be ordered separately.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
General purpose laboratory refrigerators, space saver, REL-1204V 1 REVCREL1204V
General purpose laboratory refrigerators, upright, REL-2304V 1 REVCREL2304V
General purpose laboratory refrigerators, upright, REL-3004V 1 REVCREL3004V
General purpose laboratory refrigerators, undercounter, REL-404V 1 REVCREL404V
General purpose laboratory refrigerators, upright, REL-4504V 1 REVCREL4504V
General purpose laboratory refrigerators, upright, REL-5004V 1 REVCREL5004V
General purpose laboratory refrigerators, upright, REL-7504V 1 REVCREL7504V
General purpose laboratory refrigerators, upright, RGL5004V 1 REVCRGL5004V
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ REL-7504V REL-1204V REL-5004V REL-404V RGL-5004V REL-2304V REL-4504V REL-3004V
Pojemność (l) 2231 326 1447 133 1447 659 1297 826
Temperatura (°C) +1...+8
Air circulation Ventilated
Wyświetlacz digital
Funkcja odszraniania automatic
Alarm audible and visual
Półki/szuflady 12 4 8 3 8 4 8 4
Drzwi 3 solid doors 1 solid door 2 solid doors 1 solid door 2 glass doors 1 solid door 2 sliding glass doors 1 solid door
Zamek w drzwiach yes
Materiał Steel, powder coated
Porty dostępu 1
Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 2050×730×1470 500×530×1320 1320×730×1470 500×500×500 1334×737×1473 610×730×1470 1320×660×1470 760×730×1470
Szer. x gł. x wys. (mm) 2160×910×1970 610×740×1830 1440×910×1970 610×660×850 1435×945×2012 720×910×1970 1440×890×1970 870×910×1970
Waga (kg) 365 127 265 96 265 184 304 197
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość