Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chłodziarki dla banków krwi
Dostawca: Thermo Scientific
Revco®
These blood bank refrigerators store whole blood and blood components.
  • Second cabinet temperature probe
  • Keyed on/off switch with setpoint security
  • Built-in chart recorder and remote alarm contacts
  • Heat-free defrost for maximum temperature uniformity
  • Scratch-resistant painted chamber and cabinet material
  • Bright LED interior lighting and optional 4 to 20 mA output
The features include microprocessor control systems, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction with adjustable levelling feet and extra-strength refrigeration compressors designed for industrial, clinical and scientific use.
The complete selection of +4 °C refrigerators feature simplified push-button alarm test functions and reliable, field-proven refrigeration systems. The forced air circulation for uniform temperature and fast door opening recovery is present.
The other features include 1” (25 mm) insulated access port, four casters for easy mobility among which front two are lockable and stainless steel, full extendable and adjustable drawers (optional shelves).
Certyfikaty: The refrigerators meet the strict AABB, ANRC and FDA requirements. DIN 58371 compliant for 326, 659 and 826 litres capacity units.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Blood bank refrigerator, space saver, REB-1204V 1 REVCREB1204V
Blood bank refrigerator, upright, REB-2304V 1 REVCREB2304V
Blood bank refrigerator, upright, REB-3004V 1 REVCREB3004V
Blood bank refrigerator, undercounter, REB-404V 1 REVCREB404V
Blood bank refrigerator, upright, REB-5004V 1 REVCREB5004V
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ REB-2304V REB-5004V REB-3004V REB-404V REB-1204V
Pojemność (l) 659 1447 826 133 326
Temperatura (°C) +1...+8
Air circulation Ventilated
Wyświetlacz Digital
Funkcja odszraniania Automatic
Alarm Audible and visual
Półki/szuflady 6 12 6 2 5
Drzwi 1 glass door 2 glass door 1 glass door 1 solid door 1 glass door
Zamek w drzwiach Yes
Materiał Steel
Porty dostępu 1
Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 610×730×1470 1320×730×1470 760×730×1470 500×500×500 500×530×1320
Szer. x gł. x wys. (mm) 720×910×1970 1440×910×1970 870×910×1970 610×660×850 610×740×1830
Waga (kg) 213 359 227 96 145
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Roll out drawers, 12, complete set for freezer 1 REVC6700
Roll out drawers, 6, complete set for freezer 6 REVC6699
Stainless steel interior, for 1447 l refrigerator 1 REVC6116
Stainless steel interior, for 659 l refrigerator 1 REVC6115
Stainless steel interior, for 826 l refrigerator 1 REVC6709
Wire shelve, epoxy coated 1 REVC6696
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość