Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chłodziarki farmaceutyczne
Dostawca: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
REVCRPR5004V REVCRPR3004V REVCRPR1204V REVCRPR2304D REVCRPR2304V
Chłodziarki farmaceutyczne
These Pharmacy refrigerators delivers stable temperature control over a range of +1°C to +8°C. It is configured easily for accurate storage and retrieval of pharmacy products.
  • Keyed on/off switch with setpoint security
  • Advanced defrost sensor manages the defrost cycle, minimizing frost buildup
  • Feature full extension stainless-steel roll-out drawers
  • Spring-loaded, self closing doors with 90° stay-open feature
  • High-density, CFC-free urethane foam insulation protects cabinet from ambient temperature fluctuations
  • Simplified operation controls with enhanced digital technology for superior temperature accuracy and control.
These refrigerators feature a microprocessor control system with audio and visual alarms that will notify the user when temperature or power conditions are being compromised. The extra-strength refrigeration compressors are able to maintain set temperatures in order to protect valuable samples. Adjustable full-extension stainless-steel drawers.
Order Now
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość