Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Homogenizator, T 50 cyfrowy ULTRA-TURRAX®
Dostawca: IKA (JANKE & KUNKEL )
ULTRA-TURRAX®
IKAA9024500EA 0 PLN InStock
IKAA9024500 IKAA3787001 431-0180 431-0182 431-0181
Homogenizator, T 50 cyfrowy ULTRA-TURRAX®
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Stand model, volume range 250 to 30000 ml. Reproducible operation due to constant speed, even with changes in viscosities.
  • Digital display for precise monitoring of set and actual speeds
  • Wide selection of dispersing tools to suit your application
  • Motor protected against overload
  • Smooth start
  • Error code display
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Informacje do dodatkowy: Optional shaft 431-2961 enables the T 50 basic to be used as a high-speed stirrer.
Informacje do zamówienia: Dispersing elements and accessories must be ordered separately.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość