Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Carboys, narrow neck
Dostawca: Behr
These canisters are made from PE.
  • Versatile and resistant to many substances
  • Maximum temperature: 50 to 80 °C
Canisters with welded stopcock keeps the behroplast® canisters shut, even during prolonged heavy use. The canisters can be used wherever liquids are bottled, handled and stored such as food processing and testing, electro-plating technology, general laboratory use, etc.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Carboys, white, with screw cap and stopcock
Pojemność Typ Wysokość Ø zewn. Szer.xGłęb.xWys. Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5 l WK 5 - mm - mm 160×190×240 mm 43 mm 1 216-0001
10 l WK 10 - mm - mm 190×190×360 mm 43 mm 1 216-0002
20 l WK 20 - mm - mm 250×280×370 mm 48 mm 1 216-0007
25 l WK 25 - mm - mm 240×300×450 mm 48 mm 1 216-0004
30 l WK 30 - mm - mm 260×300×450 mm 48 mm 1 216-0005
60 l WK 60 - mm - mm 330×390×630 mm 70 mm 1 216-0006
Carboys, blue, with level indicator, screw cap and stopcock
Pojemność Typ Wysokość Ø zewn. Szer.xGłęb.xWys. Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5 l BK 5 - mm - mm 170×190×230 mm - mm 1 718-0002
10 l BK 10 - mm - mm 190×190×360 mm - mm 1 718-0001
30 l BK 30 - mm - mm 300×380×420 mm - mm 1 718-0003
60 l BK 60 - mm - mm 330×390×630 mm - mm 1 718-0006
120 l BK 120 800 mm 490 mm - mm - mm 1 718-0012
220 l BK 220 1000 mm 600 mm - mm - mm 1 216-8751
Carboys, white, with screw cap and carrying handle
Pojemność Typ Wysokość Ø zewn. Szer.xGłęb.xWys. Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5 l WB 5 - mm - mm 160×130×280 mm - mm 1 BEHRB00177013
15 l WB 15 - mm - mm 170×380×370 mm - mm 1 718-0004
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość