Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 HD
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
NUCLEOSIL® C18 HD is an octadecyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna C18 HD 100 Å 3 µm 4,0×125 mm 1 MANA720191.40
Analityczna C18 HD 100 Å 3 µm 4,6×125 mm 1 MANA720191.46
Analityczna C18 HD 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 MANA720193.46
Analityczna C18 HD 100 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720296.40
Analityczna C18 HD 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720280.40
Analityczna C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×125 mm 1 MANA720296.46
Analityczna C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 MANA720294.46
Analityczna C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA720280.46
Guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna C18 HD 100 Å 3 µm 3,0×4 mm 3 MANA721196.30
Przedkolumna C18 HD 100 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721072.30
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Endcapped
USP code
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość