Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Nożyczki iris, chirurgiczne
Dostawca: MURRAY, S & CO LTD
MURR1866/05EA 383 PLN InStock
MURR1866/05
Nożyczki iris, chirurgiczne
Nożyce
Stainless steel, high grade. Straight, sharp scissors designed for the fine detail work of ophthalmic surgery.
Certyfikaty: Comply with the essential requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość