Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Aluminium blocks, Multi-Blok®
Dostawca: Thermo Scientific
Multi-Blok®
Made from anodised aluminium, close contact of tubes to block walls provides excellent heat transfer.
  • Blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required
  • Block puller included with all models
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Do Ilość otworów Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0,2 ml microcentrifuge tubes 79 1 BARN2059Q
10 mm cuvettes 12 1 BARN2066Q
10 mm microcentrifuge tubes 20 1 BARN2069Q
10 mm test tubes 24 1 BARN2071Q
12 and 13 mm test tubes 22 1 BARN2072Q
15 and 16 mm test tubes 12 1 BARN2073Q
20 mm test tubes 8 1 BARN2074Q
25 mm test tubes 6 1 BARN2075Q
6 mm test tubes 30 1 BARN2070Q
PCR block, size of two blocks - 1 BARN2083Q
Titer Plate, direct contact, size of two blocks 1 1 BARN2064Q
Titer Plate, size of two blocks 1 1 BARN2065Q
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość