Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Gel permeation chromatography columns, NUCLEOGEL® GPC
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
Polymer based phases for size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC) of water insoluble substances.
  • Highly crosslinked macroporous, spherical polystyrene divinylbenzene
  • Good mechanical stability
  • Eluent in column toluene
The Valco type guard column will be connected with Valco type analytical column by a short capillary.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Opis Typ kolumny Wymiary cząstek Ø wew ×L Ograniczenie wykluczenia Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
NUCLEOGEL® GPC 50-5 Analityczna 5 µm 7,7×300 mm 2 kD 1 MANA719402
NUCLEOGEL® GPC 100-5 Analityczna 5 µm 7,7×300 mm 4 kD 1 MANA719403
NUCLEOGEL® GPC 500-5 Analityczna 5 µm 7,7×300 mm 25 kD 1 MANA719404
NUCLEOGEL® GPC 103-5 Analityczna 5 µm 7,7×300 mm 60 kD 1 MANA719405
NUCLEOGEL® GPC 104-5 Analityczna 5 µm 7,7×300 mm 500 kD 1 MANA719406
NUCLEOGEL® GPC 50-10 Analityczna 10 µm 7,7×300 mm 2 kD 1 MANA719410
NUCLEOGEL® GPC 100-10 Analityczna 10 µm 7,7×300 mm 4 kD 1 MANA719411
NUCLEOGEL® GPC 500-10 Analityczna 10 µm 7,7×300 mm 25 kD 1 MANA719412
NUCLEOGEL® GPC 103-10 Analityczna 10 µm 7,7×300 mm 60 kD 1 MANA719413
NUCLEOGEL® GPC 104-10 Analityczna 10 µm 7,7×300 mm 500 kD 1 MANA719414
Guard columns
Opis Typ kolumny Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
NUCLEOGEL® GPC 5P Przedkolumna 5 µm 7,7×50 mm 1 MANA719409
NUCLEOGEL® GPC 10P Przedkolumna 10 µm 7,7×50 mm 1 MANA719418
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość