Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Electronic overhead stirrer, RS9000
Dostawca: BOCHEM
BOCHRS9000EA 8500 PLN InStock
BOCHRS9000
Electronic overhead stirrer, RS9000
Mieszadła Mieszadła zawieszane Mieszadła zawieszane, elektroniczne
Stirrer for high velocity applications with low viscosity. Laboratory stirrer with variable and constant speed range for media.
  • Digital LCD display
  • Speed range infinitely variable at/with high quiet running
  • Convenient user interface
  • Overload protection and over-heat protection functions
  • Smooth start and change of the stirring speed
  • Impeller can be plugged through
Suitable for most stirring tasks in a laboratory.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość